Learn More
Ácido 9,10-dihidro-gamma-oxo-2-fenantrenobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9,10-Dihydro-gamma-oxo-2-phenanthrenebutanoic Acid |
| CAS | 52135-43-0 |
| Fórmula molecular | C18H16O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(9,10-Dihydrophenanthren-2-yl)-4-oxobutanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16O3/c19-17(9-10-18(20)21)14-7-8-16-13(11-14)6-5-12-3-1-2-4-15(12)16/h1-4,7-8,11H,5-6,9-10H2,(H,20,21) |
| SMILES | OC(=O)CCC(=O)c1ccc2c(CCc3ccccc23)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(9,10-dihidrofenantren-2-il)-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 280.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.1099 |