Learn More
9,10-Dihidro-9-oxa-10-fosfafenantreno 10-óxido, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene 10-Oxide |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9O2P/c13-15-12-8-4-2-6-10(12)9-5-1-3-7-11(9)14-15/h1-8,15H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.034 |