Learn More
Ácido 9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno-9-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-9-carboxylic Acid |
| CAS | 20202-05-5 |
| Fórmula molecular | C17H14O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | NSC 122876, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14O2/c18-16(19)17-10-9-11(12-5-1-3-7-14(12)17)13-6-2-4-8-15(13)17/h1-8,11H,9-10H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)C12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24 |
| Peso molecular (g/mol) | 250.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.0994 |