Learn More
Ácido 9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno-9-carboxílico, TRC
Código de producto. 30383013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30383013 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30383013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45051525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-9-carboxylic Acid
CAS 20202-05-5
Fórmula molecular C17H14O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo NSC 122876, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14O2/c18-16(19)17-10-9-11(12-5-1-3-7-14(12)17)13-6-2-4-8-15(13)17/h1-8,11H,9-10H2,(H,18,19)
SMILES OC(=O)C12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
Peso molecular (g/mol) 250.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0994
Título del producto
Seleccione un problema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.