Learn More
9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno-9-acroleína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal |
| CAS | 38849-09-1 |
| Fórmula molecular | C19 H16 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal, 2-Propenal, 3-(9,10-ethanoanthracen-9(10H)-yl)- (9CI), 9,10-Ethanoanthracene, 2-propenal deriv., 9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-9-acrolein |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H16O/c20-13-5-11-19-12-10-14(15-6-1-3-8-17(15)19)16-7-2-4-9-18(16)19/h1-9,11,13-14H,10,12H2/b11-5+ |
| SMILES | O=C\C=C\C12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | 3-(9,10-Etanoantraceno-9(10H)-il)prop-2-enal |
| Peso molecular (g/mol) | 260.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.1201 |