Learn More
Oxima de 9,10-dihidro-1-benzo[a]pireno-7(8H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9,10-Dihydro-1-benzo[a]pyrene-7(8H)-one Oxime |
| CAS | 88909-82-4 |
| Fórmula molecular | C20 H15 N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzo[a]pyren-7(8H)-one, 9,10-dihydro-, oxime, 9,10-Dihydro-1-benzo[a]pyrene-7(8H)-one oxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H15NO/c22-21-18-6-2-5-15-16-10-9-13-4-1-3-12-7-8-14(11-17(15)18)20(16)19(12)13/h1,3-4,7-11,22H,2,5-6H2/b21-18+ |
| SMILES | O\N=C\1/CCCc2c1cc3ccc4cccc5ccc2c3c45 |
| Nombre IUPAC | (NE)-N-(9,10-dihidro-8H-benzo[a]piren-7-ilideno)hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 285.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.1154 |