Learn More
9,10-Dietoxiantraceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492698 1 g 1 g
11402708 5 g 5 g
11412708 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16705.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68818-86-0 | C18H18O2 | 266.34 g/mol
9,10-Diethoxyanthracene acts as a photo sensitizing agent for diaryl iodonium salts. It is also used as a sensitizing dye. It is utilized for the preparation of polymetallic complexes through selective pi-coordination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 9,10-dietoxiantraceno actúa como agente fotosensibilizante en las sales de diarilyodonio. También se utiliza como colorante sensibilizante. Se utiliza para la preparación de complejos polimetálicos a través de la coordinación selectiva de pi.
Solubilidad
soluble en tolueno.
Notas
incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68818-86-0
Fórmula molecular C18H18O2
Peso molecular (g/mol) 266.34
Número MDL MFCD00209643
Clave InChI GJNKQJAJXSUJBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthracene, 9,10-diethoxy, acmc-1bigo
PubChem CID 111623
Nombre IUPAC 9,10-dietoxiantraceno
SMILES CCOC1=C2C=CC=CC2=C(C3=CC=CC=C31)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Diethoxyanthracene
Punto de fusión 149°C to 151°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.33
Porcentaje de pureza 98%