Learn More
9,10-Dietoxiantraceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492698 1 g 1 g
11402708 5 g 5 g
11412708 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11492698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16705.03
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 68818-86-0 | C18H18O2 | 266.34 g/mol
9,10-Diethoxyanthracene acts as a photo sensitizing agent for diaryl iodonium salts. It is also used as a sensitizing dye. It is utilized for the preparation of polymetallic complexes through selective pi-coordination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 9,10-dietoxiantraceno actúa como agente fotosensibilizante en las sales de diarilyodonio. También se utiliza como colorante sensibilizante. Se utiliza para la preparación de complejos polimetálicos a través de la coordinación selectiva de pi.
Solubilidad
soluble en tolueno.
Notas
incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68818-86-0
Fórmula molecular C18H18O2
Peso molecular (g/mol) 266.34
Número MDL MFCD00209643
Clave InChI GJNKQJAJXSUJBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthracene, 9,10-diethoxy, acmc-1bigo
PubChem CID 111623
Nombre IUPAC 9,10-dietoxiantraceno
SMILES CCOC1=C2C=CC=CC2=C(C3=CC=CC=C31)OCC
Spécification
Nombre del producto químico o material 9,10-Diethoxyanthracene
Punto de fusión 149°C to 151°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.33
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.