Learn More
9,10-Diclorofenentreno, TRC
Código de producto. 17941595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17941595 5 mg 5 miligramos
17932245 25 mg 25 miligramos
17994755 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17941595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4353155MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17219-94-2
Fórmula molecular C14 H8 Cl2
Peso molecular (g/mol) 247.12
Sinónimo NSC 97575
Nombre IUPAC 9,10-diclorofentrano
SMILES Clc1c(Cl)c2ccccc2c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Dichlorophenanthrene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8Cl2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0003
Porcentaje de pureza >95%