Learn More
9,10-Diclorantraceno, TRC
Código de producto. 30388603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388603 100 mg
30369873 50 mg
30383426 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388603 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435943100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-48-1
Fórmula molecular C14H8Cl2
Peso molecular (g/mol) 247.12
Sinónimo 9,10-Dichloroanthracene, Anthracene, 9,10-dichloro-, NSC 42963, 9,10-Dichloroanthracene, Anthracene, 9,10-dichloro-, NSC 42963
Nombre IUPAC 9,10-Dicloroantraceno
SMILES Clc1c2ccccc2c(Cl)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Dichloroanthracene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8Cl2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0003