Learn More
9,10-Dicloroantraceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485203 25 g 25 g
11475203 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485203 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12823.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 605-48-1 | C14H8Cl2 | 247.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-48-1
Fórmula molecular C14H8Cl2
Peso molecular (g/mol) 247.118
Número MDL MFCD00001246
Clave InChI FKDIWXZNKAZCBY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11800
Nombre IUPAC 9,10-Dicloroantraceno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=C2Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Dichloroanthracene
Punto de fusión 210°C to 215°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1912108
Sinónimo anthracene, 9,10-dichloro, acmc-209mkk, anthracene,10-dichloro, 9,10-dichloro-anthracene, anthracene,9,10-dichloro, 9.10-dichloroanthracene
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.12
Porcentaje de pureza 97%