Learn More
9,10-dicloro-2,6-dimetilantraceno, TRC
Código de producto. 30373888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30373888 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30373888 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43425025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Dichloro-2,6-dimethylanthracene
CAS 887354-46-3
Fórmula molecular C16 H12 Cl2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12Cl2/c1-9-3-5-11-13(7-9)15(17)12-6-4-10(2)8-14(12)16(11)18/h3-8H,1-2H3
SMILES Cc1ccc2c(Cl)c3cc(C)ccc3c(Cl)c2c1
Nombre IUPAC 9,10-dicloro-2,6-dimetilantraceno
Peso molecular (g/mol) 275.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0316
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.