Learn More
9,10-dicloro-2,6-bis(bromometil)antraceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9,10-Dichloro-2,6-bis(bromomethyl)anthracene |
| CAS | 887354-43-0 |
| Fórmula molecular | C16 H10 Br2 Cl2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H10Br2Cl2/c17-7-9-1-3-11-13(5-9)16(20)12-4-2-10(8-18)6-14(12)15(11)19/h1-6H,7-8H2 |
| SMILES | Clc1c2ccc(CBr)cc2c(Cl)c3ccc(CBr)cc13 |
| Nombre IUPAC | 2,6-bis(bromometil)-9,10-dicloroantraceno |
| Peso molecular (g/mol) | 432.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 429.8526 |