Learn More
9,10-dibromoantraceno, TRC
Código de producto. 30379194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379194 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30379194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42299050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Dibromoanthracene
CAS 523-27-3
Fórmula molecular C14H8Br2
Cantidad 50 g
Sinónimo NSC 6263
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
SMILES Brc1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
Nombre IUPAC 9,10-dibromoantraceno
Peso molecular (g/mol) 336.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.8993