Learn More
9,10-Dibromoantraceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383306 5 g 5 g
11393306 25 g 25 g
11303316 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11383306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12680.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 523-27-3 | C14H8Br2 | 336.026 g/mol
9,10-Dibromoanthracene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9,10-dibromoantraceno ees una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 523-27-3
Fórmula molecular C14H8Br2
Peso molecular (g/mol) 336.026
Número MDL MFCD00001244
Clave InChI BRUOAURMAFDGLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthracene, 9,10-dibromo, 9,10-dibromo-anthracene, unii-61cp7c5y82, 9,10-dibromanthracen, 9,10-dibromo anthracenen, pubchem15115, 9,10 dibromoanthracene, anthracene,10-dibromo, 9,10-dibromoanthracene, acmc-1az4y
PubChem CID 68226
Nombre IUPAC 9,10-dibromoantraceno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=C2Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Dibromoanthracene
Punto de fusión 222°C to 223°C (sublimation)
Cantidad 5 g
Beilstein 1912109
Índice Merck 14,3018
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.04
Porcentaje de pureza 98%