Learn More
9,10-Dibromoantraceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10774791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10774791 10 g Frasco de vidrio 10 g
10784981 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10774791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112710100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 523-27-3 | C14H8Br2 | 336.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 523-27-3
Fórmula molecular C14H8Br2
Peso molecular (g/mol) 336.02
Número MDL MFCD00001244
Clave InChI BRUOAURMAFDGLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthracene, 9,10-dibromo, 9,10-dibromo-anthracene, unii-61cp7c5y82, 9,10-dibromanthracen, 9,10-dibromo anthracenen, pubchem15115, 9,10 dibromoanthracene, anthracene,10-dibromo, 9,10-dibromoanthracene, acmc-1az4y
PubChem CID 68226
Nombre IUPAC 9,10-dibromoantraceno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=C2Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9, 10-Dibromoanthracene
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 220°C to 225°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 05, 665
Índice Merck 15, 3023
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.02
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo esponjoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 9,10-Dibromoanthracene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.