Learn More
Cloruro de 9,10-dibromoantraceno-2-sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonyl Chloride |
| CAS | 210174-74-6 |
| Fórmula molecular | C14 H7 Br2 Cl O2 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H7Br2ClO2S/c15-13-9-3-1-2-4-10(9)14(16)12-7-8(20(17,18)19)5-6-11(12)13/h1-7H |
| SMILES | ClS(=O)(=O)c1ccc2c(Br)c3ccccc3c(Br)c2c1 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 9,10-dibromoantraceno-2-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 434.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.8222 |