Learn More
Cloruro de 9,10-dibromoantraceno-2-sulfonilo, TRC
Código de producto. 30377295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30377295 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30377295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42350050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonyl Chloride
CAS 210174-74-6
Fórmula molecular C14 H7 Br2 Cl O2 S
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H7Br2ClO2S/c15-13-9-3-1-2-4-10(9)14(16)12-7-8(20(17,18)19)5-6-11(12)13/h1-7H
SMILES ClS(=O)(=O)c1ccc2c(Br)c3ccccc3c(Br)c2c1
Nombre IUPAC Cloruro de 9,10-dibromoantraceno-2-sulfonilo
Peso molecular (g/mol) 434.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.8222
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.