Learn More
Ácido 9,10-dibromoantraceno-2-sulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonic Acid |
| CAS | 70942-82-4 |
| Fórmula molecular | C14 H8 Br2 O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8Br2O3S/c15-13-9-3-1-2-4-10(9)14(16)12-7-8(20(17,18)19)5-6-11(12)13/h1-7H,(H,17,18,19) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccc2c(Br)c3ccccc3c(Br)c2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 9,10-dibromoantraceno-2-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 416.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.8561 |