Learn More
Ácido 9,10-Dibromoantraceno-2-sulfónico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30378891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378891 1 g
30379130 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378891 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4230001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87796-18-7
Fórmula molecular C14 H7 Br2 O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 438.07
Nombre IUPAC sodio; 9,10-dibromoantraceno-2-sulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(Br)c3ccccc3c(Br)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonic Acid, Sodium Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8Br2O3S.Na/c15-13-9-3-1-2-4-10(9)14(16)12-7-8(20(17,18)19)5-6-11(12)13;/h1-7H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.838