Learn More
9,10-dehidro-19-nortestosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9,10-Dehydro-19-nortestosterone |
| CAS | 6218-29-7 |
| Fórmula molecular | C17 H22 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (17β)-17-Hydroxyestra-4,9-dien-3-one (ACI), Estra-4,9-dien-3-one, 17β-hydroxy- (6CI, 7CI, 8CI), 17β-Hydroxyestra-4,9-dien-3-one, 3-Oxo-4,9-estradien-17β-ol, 4,9-Estradien-17β-ol-3-one, 9,10-Dehydro-19-nortestosterone, RU 3118, Dienolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22O2/c18-11-2-4-12-10(9-11)1-3-14-13(12)5-6-16-15(14)7-8-17(16)19/h9,14-17,19H,1-8H2/t14-,15+,16?,17+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]1CC[C@@H]2C1CCC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@@H]23 |
| Nombre IUPAC | (8S,14S,17S)-17-hidroxi-1,2,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 258.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.162 |