Learn More
9,10-bis(bromometil)antraceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9,10-Bis(bromomethyl)anthracene |
| CAS | 34373-96-1 |
| Fórmula molecular | C16 H12 Br2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12Br2/c17-9-15-11-5-1-2-6-12(11)16(10-18)14-8-4-3-7-13(14)15/h1-8H,9-10H2 |
| SMILES | BrCc1c2ccccc2c(CBr)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 9,10-bis(bromometil)antraceno |
| Peso molecular (g/mol) | 364.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.9306 |