Learn More
9,10-Bis(4-etoxifenil)-2-cloroantraceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15420118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420118 25 g 25 g
15400118 1 g 1 g
15410118 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53369.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135965-21-8
Fórmula molecular C30H25ClO2
Peso molecular (g/mol) 452.98
Número MDL MFCD00190198
Clave InChI RFVZBUUPBPFZMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-9,10-bis 4-ethoxyphenyl anthracene, 9,10-bis 4-ethoxyphenyl-2-chloroanthracene, 9,10-bis-4-ethoxyphenyl-2-chloroanthracene
PubChem CID 21715448
Nombre IUPAC 2-cloro-9,10-bis(4-etoxifenil)antraceno
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=C(OCC)C=C2)C2=CC(Cl)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Bis(4-ethoxyphenyl)-2-chloroanthracene
Punto de fusión 264°C to 265°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.98
Porcentaje de pureza 98%