Learn More
9,10-Antraquinona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400693 250 g 250 g
11490683 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400693 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12735.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 84-65-1 | Molecular Formula: C14H8O2 | Molecular Weight: 208.22 g/mol
Anthraquinone is used in paper industry as a catalyst to increase the pulp production yield and to improves the fiber strength through reduction reaction of cellulose to carboxylic acid. It is also used as a precursor for dye formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La antraquinona se utiliza en la industria del papel como catalizador para aumentar el rendimiento de la producción de pulpa y para mejorar la resistencia de las fibras a través de la reacción de reducción de la celulosa al ácido carboxílico. También se utiliza como precursor para la formación de tintes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-65-1
Fórmula molecular C14H8O2
Peso molecular (g/mol) 208.22
Número MDL MFCD00001188
Clave InChI RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthraquinone, 9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, anthradione, hoelite, 9,10-dioxoanthracene, corbit, morkit, 9,10-anthrachinon, anthra-9,10-quinone
PubChem CID 6780
ChEBI CHEBI:40448
Nombre IUPAC antraceno-9,10-diona
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Anthraquinone
Punto de fusión 283°C to 287°C
Densidad 1.438
Punto de ebullición 377°C
Temperatura de inflamación 185°C (365°F)
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 390030
Índice Merck 14,687
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.22
Porcentaje de pureza ≥98%