Learn More
Hidrato de sal sódica del ácido 9,10-antraquinona-2-sulfónico, 97 % (peso seco), agua aprox. 4-6 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481527 2500 g 2500 g
11461527 100 g 100 g
11471527 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24969.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 153277-35-1 | C14H7NaO5S | 310.255 g/mol
9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate forms charge-transfer complexes with 9,10-dimethoxyanthracene-2-sulfonate. It is used as a catalyst in production of alkaline pulping in the soda process. It is used as an in situ photochemical fluorescence probe.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sal sódica del ácido 9,10-antraquinona-2-sulfónico forma complejos de carga-transferencia con 9,10-dimetoxiantraceno-2-sulfonato. Se utiliza como catalizador en la producción de pulpado alcalino del proceso de la sosa. Se utiliza como sonda de fluorescencia fotoquímica in situ.
Solubilidad
Soluble en agua caliente y agua fría, e insoluble en alcohol o éter.
Notas
Los materiales incompatibles son agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153277-35-1
Fórmula molecular C14H7NaO5S
Peso molecular (g/mol) 310.255
Número MDL MFCD00149068
Clave InChI GGCZERPQGJTIQP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium anthraquinone-2-sulfonate, anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt, sodium 2-anthraquinonesulfonate, unii-511h72sdvx, sodium 9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate, 2-anthracenesulfonic acid, 9,10-dihydro-9,10-dioxo-, sodium salt, sodium 2-anthrachinonesulphonate, 2-anthraquinone sodium sulfonate, 2-anthraquinonesulfonic acid sodium salt, sodium-2-anthrachinonesulphonate
PubChem CID 23661981
Nombre IUPAC sodio;9,10-dioxoantraceno-2-sulfonato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate
Punto de fusión >320°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), agua ≈4 6 %
Cantidad 2500 g
Beilstein 3580452
Información de solubilidad Soluble in hot water,cold water and insoluble in alcohol or ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.26 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%