Learn More
Hidrato de sal sódica del ácido 9,10-antraquinona-2-sulfónico, 97 % (peso seco), agua aprox. 4-6 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate forms charge-transfer complexes with 9,10-dimethoxyanthracene-2-sulfonate. It is used as a catalyst in production of alkaline pulping in the soda process. It is used as an in situ photochemical fluorescence probe.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El hidrato de sal sódica del ácido 9,10-antraquinona-2-sulfónico forma complejos de carga-transferencia con 9,10-dimetoxiantraceno-2-sulfonato. Se utiliza como catalizador en la producción de pulpado alcalino del proceso de la sosa. Se utiliza como sonda de fluorescencia fotoquímica in situ.
Solubilidad
Soluble en agua caliente y agua fría, e insoluble en alcohol o éter.
Notas
Los materiales incompatibles son agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate |
| Punto de fusión | >320°C |
| Notas del porcentaje del ensayo | (peso seco), agua ≈4 6 % |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 3580452 |
| Información de solubilidad | Soluble in hot water,cold water and insoluble in alcohol or ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.26 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Sicurezza e movimentazione
- 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.