Learn More
Ácido 9,10-12,13-diepoxioctadecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9,10-12,13-Diepoxyoctadecanoic Acid |
| CAS | 3012-69-9 |
| Fórmula molecular | C18 H32 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 9,10:12,13-Diepoxyoctadecanoic Acid, 3-[(3-Pentyl-2-oxiranyl)methyl]-2-oxiraneoctanoic acid, 9,10:12,13-Diepoxyoctadecanoic acid, 9,12-Diepoxyoctadecanoic acid, Diepoxylinoleic acid, Linoleic acid dioxide, NSC 3581 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H32O4/c1-2-3-7-10-14-16(21-14)13-17-15(22-17)11-8-5-4-6-9-12-18(19)20/h14-17H,2-13H2,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | CCCCCC1OC1CC2OC2CCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 8-[3-[(3-pentiloxiran-2-il)metil]oxiran-2-il]octanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 312.444 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.23 |