Learn More
9-(1,3-dioxolan-2-ilmetil)-3,9-dihidro-1,3-dimetil-1H-purina-2,6-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione |
| CAS | 1174289-18-9 |
| Fórmula molecular | C11H14N4O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Doxofylline Impurity 3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N4O4/c1-13-9-8(10(16)14(2)11(13)17)12-6-15(9)5-7-18-3-4-19-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C1C(N=C2)=C(N2CC3OCCO3)N(C)C(N1C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 266.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.1015 |