Learn More
(8Z,11Z,14Z,17Z)-Metil 5,6-Dihidroxiicosa-8,11,14,17-tetraenoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (8Z,11Z,14Z,17Z)-Methyl 5,6-Dihydroxyicosa-8,11,14,17-tetraenoate |
| CAS | 948851-85-2 |
| Fórmula molecular | C21H34O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (8Z,11Z,14Z,17Z)-Methyl 5,6-Dihydroxy-8,11,14,17-eicosatetraenoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H34O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19(22)20(23)17-15-18-21(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,19-20,22-23H,3,6,9,12,15-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13- |
| SMILES | CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC(O)C(O)CCCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | (8Z,11Z,14Z,17Z)-5,6-dihidroxiicosa-8,11,14,17-tetraenoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 350.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.2457 |