Learn More
(8S-cis)-8-acetil-10-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-7,8,9,10-tetrahidro-6,8,11-trihidroxi-1-metoxi-5,12-naftacenodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (8S-cis)-8-Acetyl-10-[((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione |
| CAS | 111248-01-2 |
| Fórmula molecular | C27H32O8Si |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H32O8Si/c1-13(28)27(33)11-15-19(17(12-27)35-36(6,7)26(2,3)4)25(32)21-20(23(15)30)22(29)14-9-8-10-16(34-5)18(14)24(21)31/h8-10,17,30,32-33H,11-12H2,1-7H3/t17-,27-/m0/s1 |
| SMILES | OC1=C([C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C[C@@](C(C)=O)(O)C2)C2=C(O)C3=C1C(C4=C(OC)C=CC=C4C3=O)=O |
| Nombre IUPAC | (7S,9S)-9-acetil-7-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-6,9,11-trihidroxi-4-metoxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 512.19 |