Learn More
(8S,9R)-BMN 673, TRC
Código de producto. 30008933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008933 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30008933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5958855MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Talazoparib
CAS 1207456-01-6
Fórmula molecular C19H14F2N6O
Cantidad 5 mg
Sinónimo (8S,9R)-BMN 673, (8S,9R)-5-Fluoro-8-(4-fluorophenyl)-2,7,8,9-tetrahydro-9-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)-3H-pyrido[4,3,2-de]phthalazin-3-one
SMILES Cn1ncnc1[C@@H]2[C@H](Nc3cc(F)cc4C(=O)NN=C2c34)c5ccc(F)cc5
Peso molecular (g/mol) 380.35