Learn More
(8S,9R,10S,11S,13S,14S)-9-Fluoro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-decahidro-3H-ciclopenta[a]fenantotra-3-one, TRC
Código de producto. 30408067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408067 10 mg
30407979 1 mg
30390135 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408067 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59186210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61618-63-1
Fórmula molecular C21H25FO4
Peso molecular (g/mol) 360.42
Sinónimo Desoxymetasone Impurity A
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC=C2C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (8S,9R,10S,11S,13S,14S)-9-Fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-decahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25FO4/c1-19-10-18(26)21(22)15(14(19)5-6-16(19)17(25)11-23)4-3-12-9-13(24)7-8-20(12,21)2/h6-9,14-15,18,23,26H,3-5,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1737