Learn More
(8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahidroxi-8-(hidroxiacetil)-1-metoxi-7,8,9,10-tetrahidronaftaceno-5,12-diona (Aglicona de doxorrubicina, Doxorrubicinona), Mikromol™
Descripción
(8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahidroxi-8-(hidroxiacetil)-1-metoxi-7,8,9,10-tetrahidronaftaceno-5,12-diona (Aglicona de doxorrubicina, Doxorrubicinona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doxorubicinone |
| CAS | 24385-10-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Doxorubicinone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C21 H18 O9 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Doxorubicinone, (8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione, Doxorubicin Hydrochloride Impurity D, Epirubicin Hydrochloride Impurity A, Doxorubicin Impurity D, Epirubicin Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18O9/c1-30-11-4-2-3-8-14(11)20(28)16-15(17(8)25)18(26)9-5-21(29,12(24)7-22)6-10(23)13(9)19(16)27/h2-4,10,22-23,26-27,29H,5-7H2,1H3/t10-,21-/m0/s1 |
| SMILES | COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (7S,9S)-6,7,9,11-tetrahidroxi-9-(2-hidroxiacetil)-4-metoxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-diona |
| Mostrar más |