Learn More
(8S,10S)-10-[(3-Amino-2,3,6-tridesoxi-Alfa-L-lixo-hexopiranosil)oxi]-8-(2-bromo-1,1-dimetoxietil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,8,11-trihidroxi-1-metoxi-5,12-naftacenodiona Hidrobromuro(> 85%)(impureza de doxorrubicina) hidrobromuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 13,13-Dimethoxy-14-Bromodaunorubicin hydrobromide |
| CAS | 148218-14-8 |
| Fórmula molecular | C29 H34 Br N O11 . Br H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-8-(2-bromo-1,1-dimethoxyethyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-, hydrobromide, (8S-cis)- (9CI), 13,13-Dimethoxy-14-bromodaunorubicin hydrobromide, (8S,10S)-10-[(3-Amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-8-(2-bromo-1,1-dimethoxyethyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H34BrNO11.BrH/c1-12-23(32)15(31)8-18(41-12)42-17-10-28(37,29(11-30,39-3)40-4)9-14-20(17)27(36)22-21(25(14)34)24(33)13-6-5-7-16(38-2)19(13)26(22)35;/h5-7,12,15,17-18,23,32,34,36-37H,8-11,31H2,1-4H3;1H/t12-,15-,17-,18-,23+,28-;/m0./s1 |
| SMILES | Br.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(CBr)(OC)OC |
| Nombre IUPAC | (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-9-(2-bromo-1,1-dimetoxietil)-6,9,11-trihidroxi-4-metoxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-diona; bromhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 733.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 731.0577 |