Learn More
Dibenzoato de (8R,9R)-8,9-dihidrobenz[a]antraceno-8,9-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (8R,9R)-8,9-Dihydrobenz[a]anthracene-8,9-diol Dibenzoate |
| CAS | 60967-86-4 |
| Fórmula molecular | C32H22O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benz[a]anthracene-8,9-diol, 8,9-dihydro-, dibenzoate, trans- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H22O4/c33-31(22-10-3-1-4-11-22)35-29-18-17-25-19-27-24(16-15-21-9-7-8-14-26(21)27)20-28(25)30(29)36-32(34)23-12-5-2-6-13-23/h1-20,29-30H |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1)O[C@H]2[C@H](OC(C3=CC=CC=C3)=O)C=CC4=C2C=C(C=CC5=C6C=CC=C5)C6=C4 |
| Nombre IUPAC | (8R,9R)-8,9-dihidrotetrafeno-8,9-diil dibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 470.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 470.15 |