Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo tapones para viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Código de producto. 12460118| Código de producto. | Color | ACT Label | Tipo de producto | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 12460118 | Negro | No | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 10732114 | Negro | - | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 13111753 | Rosa | - | Open Top Screw Cap with Flange | paquete de 100 |
| 13121753 | Rosa | - | Parte superior abierta, tornillo de brida | paquete de 100 |
| 13131753 | Rosa, Blanco | - | Parte superior abierta, tornillo de brida | paquete de 100 |
| 12676395 | Rosa | - | Open Top Screw Cap with Flange | paquete de 100 |
| 13151753 | Rosa | - | Open Top Screw Cap | paquete de 100 |
| 13161753 | Rosa | No | Open Top Screw Cap | paquete de 100 |
| 13171753 | Rosa | - | Open Top Screw Cap | paquete de 100 |
| 12400118 | Negro | No | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 13170983 | Negro | - | Tapón con parte superior abierta, con reborde | paquete de 100 |
| 12430158 | Blanco | - | Parte superior abierta, tornillo de brida | paquete de 100 |
| 12410128 | Negro | - | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 11935713 | Negro | - | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12490138 | Negro | - | Parte superior abierta, tornillo de brida | paquete de 100 |
| 11909207 | Blanco | No | Parte superior abierta, tornillo de brida | paquete de 100 |
| 11945713 | Negro | No | Parte superior abierta, tornillo de brida | paquete de 100 |
| 10459434 | Blanco | - | Parte superior abierta, tornillo de brida | paquete de 100 |
| 12460148 | Negro | - | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 10584855 | Negro | - | Parte superior abierta, tornillo de brida | paquete de 100 |
| 12458636 | Blanco | - | Tornillo | paquete de 100 |
| 12440148 | Negro | - | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 11583690 | Negro | No | De rosca con parte superior abierta | paquete de 500 |
| 11503720 | Negro | No | Parte superior abierta, tornillo de brida | paquete de 500 |
| 11971503 | Blanco | No | Parte superior abierta, tornillo de brida | paquete de 500 |
| 11583710 | Negro | Yes | De rosca con parte superior abierta | paquete de 500 |
| 15297298 | Rosa | - | Open Top Screw Cap | paquete de 100 |
| 11573700 | Rojo | No | Con rosca | paquete de 500 |
| 11513710 | Blanco | No | Con rosca | paquete de 500 |
| 11533720 | Negro | No | Tornillo | 500 PCS |
| 16595114 | Negro | No | Tornillo superior cerrado. No magnético. | paquete de 100 |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descripción
Los tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 8-425 y están disponibles en una variedad de estilos para que coincidan con el de sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Los tapones con parte superior abierta se pueden utilizar con cualquier septo de 8 mm.
- Los tapones fenólicos son aptos para la esterilización en autoclave y aplicaciones de baja temperatura.
- Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
- Los conjuntos de tapón/septo Kim-Lok™ cuentan con un anillo de centrado moldeado para eliminar el movimiento del septo durante la inyección.
- Los septos de caucho rojo/PTFE son económicos para numerosas aplicaciones de CG.
- Los septos de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC.
- Los septos precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho.
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | Ivory/Red |
| Material (revestimiento) | PTFE/Rubber |
| Color | Negro |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Precortados | No |
| Septo | PTFE marfil/caucho rojo |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,0 mm |
| Tamaño del tapón | 8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales con rosca 8-425 de abertura estándar |
| Características ecológicas | No |
| ACT Label | No |
| Tipo de producto | De rosca con parte superior abierta |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.