Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Código de producto. 12410128
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Rojo
Rosa
Rosa, Blanco
Tipo de producto:
Con rosca
De rosca con parte superior abierta
Open Top Screw Cap
Open Top Screw Cap with Flange
Parte superior abierta, tornillo de brida
Tapón con parte superior abierta, con reborde
Tornillo
Tornillo superior cerrado. No magnético.
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 500
ACT Label:
No
Yes
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de producto unitSize ACT Label
12410128 Negro De rosca con parte superior abierta paquete de 100 -
10732114 Negro De rosca con parte superior abierta paquete de 100 -
13111753 Rosa Open Top Screw Cap with Flange paquete de 100 -
13121753 Rosa Parte superior abierta, tornillo de brida paquete de 100 -
13131753 Rosa, Blanco Parte superior abierta, tornillo de brida paquete de 100 -
12676395 Rosa Open Top Screw Cap with Flange paquete de 100 -
13151753 Rosa Open Top Screw Cap paquete de 100 -
13161753 Rosa Open Top Screw Cap paquete de 100 No
13171753 Rosa Open Top Screw Cap paquete de 100 -
12400118 Negro De rosca con parte superior abierta paquete de 100 No
13170983 Negro Tapón con parte superior abierta, con reborde paquete de 100 -
12460118 Negro De rosca con parte superior abierta paquete de 100 No
12430158 Blanco Parte superior abierta, tornillo de brida paquete de 100 -
11935713 Negro De rosca con parte superior abierta paquete de 100 -
12490138 Negro Parte superior abierta, tornillo de brida paquete de 100 -
11909207 Blanco Parte superior abierta, tornillo de brida paquete de 100 No
11945713 Negro Parte superior abierta, tornillo de brida paquete de 100 No
10459434 Blanco Parte superior abierta, tornillo de brida paquete de 100 -
12460148 Negro De rosca con parte superior abierta paquete de 100 -
10584855 Negro Parte superior abierta, tornillo de brida paquete de 100 -
12458636 Blanco Tornillo paquete de 100 -
12440148 Negro De rosca con parte superior abierta paquete de 100 -
11583690 Negro De rosca con parte superior abierta paquete de 500 No
11503720 Negro Parte superior abierta, tornillo de brida paquete de 500 No
11971503 Blanco Parte superior abierta, tornillo de brida paquete de 500 No
11583710 Negro De rosca con parte superior abierta paquete de 500 Yes
15297298 Rosa Open Top Screw Cap paquete de 100 -
11573700 Rojo Con rosca paquete de 500 No
11513710 Blanco Con rosca paquete de 500 No
11533720 Negro Tornillo 500 PCS No
16595114 Negro Tornillo superior cerrado. No magnético. paquete de 100 No
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Código de producto. 12410128 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C401340A
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponible en una amplia variedad de estilos para que coincidan con el de su aplicación. Los tapones y septos ya montados minimizan el riesgo de contaminación.
Los tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 8-425 y están disponibles en una variedad de estilos para que coincidan con el de sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Los tapones con parte superior abierta se pueden utilizar con cualquier septo de 8 mm.
  • Los tapones fenólicos son aptos para la esterilización en autoclave y aplicaciones de baja temperatura.
  • Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
  • Los conjuntos de tapón/septo Kim-Lok™ cuentan con un anillo de centrado moldeado para eliminar el movimiento del septo durante la inyección.
  • Los septos de caucho rojo/PTFE son económicos para numerosas aplicaciones de CG.
  • Los septos de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC.
  • Los septos precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Red/White/Red
Descripción PP, negro; septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Material (revestimiento) PTFE/Silicone
Color Negro
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Precortados No
Septo PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,0 mm
Tamaño del tapón 8 mm
Para utilizar con (equipo) Viales con rosca 8-425 de abertura estándar
Tipo de producto De rosca con parte superior abierta
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.