Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para muestreadores automáticos de 8 mm
Descripción
Estos insertos de polipropileno o vidrio transparente para viales para muestreadores automáticos de 8 mm para HPLC y GC están disponibles en una amplia variedad de configuraciones con volúmenes utilizables entre 125 y 200 ?non-ascii?l.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
| Material | Vidrio |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Micro Sampling |
| Tipo de inserto | Inserts for HPLC and GC Vials |
| Tipo de empaquetado | 1 Pack of 100 |
| Volumen residual (métrico) | <3 μL |
| Estilo de la base | Cónicos |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.