Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para muestreadores automáticos de 8 mm
Description
Estos insertos de polipropileno o vidrio transparente para viales para muestreadores automáticos de 8 mm para HPLC y GC están disponibles en una amplia variedad de configuraciones con volúmenes utilizables entre 125 y 200 ?non-ascii?l.
- Los insertos de punto de extracción son una opción económica para aplicaciones no críticas.
Specifications
Specifications
| Descripción | Inserto de polyspring de 150 µL |
| Diámetro interior (métrico) | 5 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 200 μl |
| Modelo | Punto de extracción de polyspring |
| Volumen residual (métrico) | <1 μL |
| Estilo de la base | Cónicos |
| Volumen total (métrico) | 150 µL |
| Show More |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.