Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio ámbar de 8 mm
Código de producto. 10713074
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
I-D de vidrio ámbar de 2 mL; acabado de rosca GPI 8-425; etiqueta de identificación; abertura estándar
Vial con cierre de rosca 8-425
Vial con tapón de rosca y etiqueta de escritura, ámbar, 2 mL
Vidrio ámbar de 2 mL; acabado de rosca GPI 8-425; abertura estándar
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Marking Spot unitSize
10713074 Vial con tapón de rosca y etiqueta de escritura, ámbar, 2 mL Sí paquete de 100
11995703 Vidrio ámbar de 2 mL; acabado de rosca GPI 8-425; abertura estándar No paquete de 100
13424016 I-D de vidrio ámbar de 2 mL; acabado de rosca GPI 8-425; etiqueta de identificación; abertura estándar Sí paquete de 100
11503690 Vial con cierre de rosca 8-425 Sí paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10713074 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180560
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 20-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija entre estos viales de vidrio ámbar de 8 mm de alta calidad que cumplen todos los requisitos de la farmacopea en Estados Unidos, Unión Europea y Japón.
Elija entre nuestra cartera de viales de rosca de vidrio ámbar de 8 mm Thermo Scientific™ que cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Estos viales de volúmenes bajos son perfectos para las bandejas del muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm. Elija entre planos o base cónica para maximizar la recuperación necesaria para inyecciones de muestras pequeñas. Los manguitos reutilizables ayudan a mantener los viales con tapones de rosca cerrados en la posición correcta en los carruseles del muestreador automático o en las gradillas, y permiten el movimiento de los viales como una unidad hasta posiciones de inyección en muestreadores automáticos para GC y HPLC. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Premiere™, National™ o Chromacol™.
Elija el vial correcto según sus necesidades.
  • El vidrio neutro de borosilicato de grado GOLD es un vidrio de baja expansión y alta pureza con una concentración extremadamente baja de sitios activos para proteger sus analitos de interacciones indeseadas.
  • Los manguitos elaborados con mecánica de precisión (vidrio o PTFE) permiten que los viales se puedan utilizar en la gran mayoría de muestreadores automáticos comerciales.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial con tapón de rosca y etiqueta de escritura, ámbar, 2 mL
Diámetro de la abertura (métrico) 8 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 2 mL
Volumen residual (métrico) < 170 μl
Estilo de la base Fondo plano
Volumen total (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Tapón roscado
Cantidad 100
Tamaño del tapón 8 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 1,5 mL
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial con cierre de rosca 8-425
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.