Learn More
Tocris Bioscience™ 8MDP
Descripción
8MDP is a potent equilibrative nucleoside transporter 1 (ENT1) inhibitor (IC50 = 0.43 nM). Inhibits hENT1 and hENT2 uptake of [H3]uridine in K562 cells and K15NTD cells respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2′,2′′,2′′′-[[4,8-Bis(hexahydro-1(2H)-azocinyl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl]dinitrilo]tetrakisethanol |
| CAS | 29491-75-6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Nucleoside Transporter Inhibitors |
| Fórmula molecular | C28H48N8O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 560.73 |
| Pureza | >98% |