Learn More
(8E)-Dodecen-1-ol, TRC
Código de producto. 30372858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30372858 100 mg 100 miligramos
30388415 500 mg -
30383203 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30372858 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD525705100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42513-42-8
Fórmula molecular C12 H24 O
Peso molecular (g/mol) 184.32
Sinónimo (8E)-8-Dodecen-1-ol, (E)-8-Dodecen-1-ol, (E)-8-Dodecenol, (E)-8-Dodecenol, (E)-8-Dodecenyl Alcohol
Nombre IUPAC (E)-dodec-8-en-1-ol
SMILES CCC\C=C\CCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (8E)-Dodecen-1-ol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h4-5,13H,2-3,6-12H2,1H3/b5-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.1827