Learn More
Éster 1,6-bis(1,1-dimetiletílico) del ácido (8b)-8-(hidroximetil)ergolina-1,6-dicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (8beta)-8-(Hydroxymethyl)ergoline-1,6-dicarboxylic Acid 1,6-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| CAS | 1075250-75-7 |
| Fórmula molecular | C25H34N2O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H34N2O5/c1-24(2,3)31-22(29)26-12-15(14-28)10-18-17-8-7-9-19-21(17)16(11-20(18)26)13-27(19)23(30)32-25(4,5)6/h7-9,13,15,18,20,28H,10-12,14H2,1-6H3/t15-,18-,20-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](CO)C[C@H]2[C@H]1Cc3cn(C(=O)OC(C)(C)C)c4cccc2c34 |
| Nombre IUPAC | (6aR,9R,10aR)-9-(hidroximetil)-6,6a,8,9,10,10a-hexahidroindolo[4,3-fg]quinolina-4,7-dicarboxilato de ditert-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 442.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.2468 |