Learn More
(8b)-8- (1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]metil]-6-metilergolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (8beta)-8-((((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)methyl)-6-methylergoline |
| CAS | 955957-39-8 |
| Fórmula molecular | C22H34N2OSi |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H34N2OSi/c1-22(2,3)26(5,6)25-14-15-10-18-17-8-7-9-19-21(17)16(12-23-19)11-20(18)24(4)13-15/h7-9,12,15,18,20,23H,10-11,13-14H2,1-6H3/t15-,18-,20-/m1/s1 |
| SMILES | CN1C[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34 |
| Nombre IUPAC | [(6aR,9R,10aR)-7-metil-6,6a,8,9,10,10a-hexahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinolin-9-il]metoxi-terc-butil-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 370.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.244 |