Learn More
8Alfa-amino-6-metilergolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8alpha-Amino-6-methylergoline |
| CAS | 59043-22-0 |
| Fórmula molecular | C15H19N3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 8a-Amino-6-methylergoline, 6-Methyl-8α-aminoergoline I, (8α)-6-Methylergolin-8-amino, Indolo[4,3-fg]quinoline, ergolin-8-amine deriv. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19N3/c1-18-8-10(16)6-12-11-3-2-4-13-15(11)9(7-17-13)5-14(12)18/h2-4,7,10,12,14,17H,5-6,8,16H2,1H3/t10-,12+,14+/m0/s1 |
| SMILES | [H][C@]1([C@]2([H])C[C@H](N)CN1C)CC3=CNC4=C3C2=CC=C4 |
| Nombre IUPAC | (6aR,9S,10aR)-7-metil-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahidroindolo[4,3-fg]quinolin-9-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 241.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.16 |