Learn More
SHOWA™ Guantes de butilo resistentes a productos químicos 890 Unlined Viton™
Descripción
Los guantes resistentes a productos químicos extragruesos de 35 cm (14 in) proporcionan resistencia a ácidos altamente corrosivos. El revestimiento de caucho de butilo está diseñado para la manipulación de hidrocarburos alifáticos y aromáticos como benceno, tolueno y xileno.
- Forjados con caucho fluoroelastómero
- Revestimiento de caucho de butilo
- Resistente a hidrocarburos
- Impermeable
- Protección del antebrazo
- Resistentes a ácidos altamente corrosivos
- El agarre suave de la superficie permite mayor sensibilidad y sensibilidad al tacto
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Cat III CE 0299 |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Negro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Viton, Butilo |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 10 |
| Grosor (imperial) | 28 mil |
| Grosor (métrico) | 0,71 mm |
| Norma EN388 | EN 388:1020X |
| Mostrar más |