Learn More
Tuttnauer Autoclave vertical de 85 L
Código de producto. 17881087 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Características:
Monofásica, 208 V
Monofásica, 230 V
Refrigeración trifásica
Trifásico
Trifásico, refrigeración, vacío, generador de vapor, filtro de riesgo biológico (residuos CL3), impresora
Trifásico, refrigeración, vacío, generador de vapor, impresora
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Características Tamaño de la unidad
17881087 Trifásico cada uno
17861087 Monofásica, 208 V cada uno
17841077 Monofásica, 230 V cada uno
17831077 Refrigeración trifásica cada uno
17801087 Trifásico, refrigeración, vacío, generador de vapor, impresora cada uno
17811097 Trifásico, refrigeración, vacío, generador de vapor, filtro de riesgo biológico (residuos CL3), impresora cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17881087 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor 3870ELV380D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19855.50€
    16414.31€ / paquete de 1
    Ahorro 3441.19€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
El 3870ELV-D tiene un panel de control multicolor avanzado y una cámara hecha de acero inoxidable 316L. Cada modelo tiene una serie de características opcionales de valor agregado que se pueden configurar para enfriamiento rápido, secado eficiente, esterilización de residuos y riesgos biológicos, control de Fo y más.
Características
  • Control de software para F
  • Control de presión PID (Diferencial Integral Proporcional)
  • Almacena los últimos 200 ciclos en la memoria incorporada
  • Dos sensores de temperatura PT100 flexibles e independientes para evitar la ebullición excesiva de líquidos y explosiones de botellas.
  • Se pueden conectar hasta 6 sensores de temperatura y 4 sensores de presión
  • 30 Códigos de identificación y contraseñas para el control del nivel de acceso
  • El controlador y el software cumplen con el estándar 21 CFR parte 11
Innovadora pantalla multicolor
  • Pantalla multicolor para una lectura más fácil.
  • El color se utiliza para indicar la etapa del ciclo.
  • Acceso rápido a información importante
  • 26 idiomas
  • Vista integrada de datos históricos del ciclo
Especificaciones
Capacidad (imperial) 18,7 gal
Capacidad (métrico) 85 L
Fondo de la cámara (métrico) 70 cm
Diámetro de la cámara (imperial) 15,2 in
Fondo de la cámara (imperial) 28 in
Diámetro de la cámara (métrico) 38 cm
Longitud (imperial) 31,6 in
Longitud (métrico) 54 cm
Tipo de producto Autoclave, carga superior
máx. (imperial) 221 °F a 280 °F
Temperatura (métrico) 105 °C a 138 °C
Características Trifásico
Material Acero inoxidable 316L