Learn More
Tuttnauer Autoclave de sobremesa de 85 L
Código de producto. 17881077 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Características:
Monofásica
Refrigeración trifásica
Refrigeración, vacío, generador de vapor, impresora
Trifásico
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Características Tamaño de la unidad
17881077 Refrigeración trifásica cada uno
17841087 Monofásica cada uno
17821097 Trifásico cada uno
17851087 Refrigeración, vacío, generador de vapor, impresora cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17881077 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor 3870ELC380D
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
El 3870EL-D tiene un panel de control multicolor avanzado y una cámara hecha de acero inoxidable 316L. Cada modelo tiene una serie de características opcionales de valor agregado que se pueden configurar para enfriamiento rápido, secado eficiente, esterilización de residuos y riesgos biológicos, control de Fo y más.
Diseñado para sus aplicaciones de laboratorio. El 3870EL-D tiene un panel de control multicolor avanzado y una cámara hecha de acero inoxidable 316L. Cada modelo tiene una serie de características opcionales de valor agregado que se pueden configurar para enfriamiento rápido, secado eficiente, control de Fo y más.
  • Sistema de control avanzado: aproveche el ’sistema de control de última generación de Tuttnauer con pantalla multicolor
  • Seguro - Sistema automático de bloqueo por presión. La puerta no se abre cuando la cámara está sobrepresurizada
  • Impresión interna opcional: documenta fecha, hora, temperatura y presión.
  • Pantalla multicolor intuitiva: la pantalla multicolor para una lectura más sencilla brinda acceso rápido a información importante. El color se utiliza para indicar la etapa del ciclo.
  • Acero inoxidable de alta calidad: cámara y puerta de acero inoxidable de grado 316L con acabado electropulido
  • Diversos tipos de carga: el autoclave 3870EL-D viene con 8 programas de ciclo configurados de fábrica que cubren las necesidades de procesamiento de la mayoría de los laboratorios y centros de investigación.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 18,7 gal
Capacidad (métrico) 85 L
Fondo de la cámara (métrico) 70 cm
Diámetro de la cámara (imperial) 15,2 in
Fondo de la cámara (imperial) 28 in
Diámetro de la cámara (métrico) 38 cm
Longitud (imperial) 37,6 in
Longitud (métrico) 94 cm
Tipo de producto Autoclave de sobremesa
máx. (imperial) 221 °F a 279 °F
Temperatura (métrico) 105 °C a 137 °C
Características Refrigeración trifásica
Material Acero inoxidable 316L