Learn More
Testo™ Termómetro de infrarrojos 835-T2
Description
- EL intervalo de temperatura es extremadamente amplio. Puede utilizarse para mediciones térmicas de hasta 1500 ºC (2,732 °F) y permite medir objetos pequeños, difíciles de alcanzar, en movimiento o muy calientes desde una distancia segura
- El láser de 4 puntos indica claramente el área de medición y evita mediciones incorrectas
- La óptica 50:1 permite tomar mediciones a larga distancia y obtener excelentes resultados: distancia 4,5 m (15 pies) = 10 cm (4 pulgadas) en el punto de medición
- La tabla de grados de emisión integrada permite seleccionar el grado correcto de emisión de la superficie medida
- La pantalla con retroiluminación permite utilizar el termómetro de infrarrojos en cualquier condición de iluminación
- El Testo 835-T2 también se puede utilizar para llevar a cabo mediciones de temperatura con contacto
- Tiene un punto de conexión para una amplia gama de sensores de temperatura opcionales
- El sensor de temperatura también se puede utilizar para medir automáticamente el grado de emisión de una superficie determinada. Esto facilita las posteriores mediciones con dispositivos de infrarrojos
- También hay una amplia gama de accesorios opcionales – , incluidos un trípode y una caja de transporte robusta – que permite personalizar el termómetro de infrarrojos Testo 835-T2 para adaptarlo a las necesidades de cada uno
- El testo 835-T2 viene con un menú fácil de seguir, iconos, y un joystic fácil de usar
- Se puede utilizar para crear diferentes lugares de medición, guardar hasta 200 lecturas y registrar valores mín./máx.
- Los umbrales ajustables y las alarmas visuales y acústicas hacen que el trabajo sea más eficiente y la vida más fácil
- El software de descarga gratuita proporciona una forma fácil de analizar los datos recogidos
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | EN 61326-1:2006 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 193 x 166 x 63 mm |
| Material | Plástico ABS, Policarbonato |
| Resolución | 0,1 °C |
| Peso (métrico) | 514 g |
| Duración de la batería | 25 h (típico 25 °C sin láser ni retroiluminación) 10 h. (típico 25 °C sin retroiluminación) |
| Batería, tipo | 3 x AA (o USB operando con software de PC) |
| Exactitud | ±3.6 °F o ±1% de mv/±2,0 °C o ±1% de mv |
| Pantalla | Matriz de puntos |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?