Learn More
Testo™ Termómetro de infrarrojos 830 T2
Realice mediciones de temperatura de superficie eficaces y sin contacto con este higrómetro. El termómetro de infrarrojos Testo ™ 830T2 es ideal para hacer lecturas de control en el comercio y la industria.
Marca:  Testo™ 0560 8312
Código de producto. 12692505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.80€
    102.00€ / paquete de 1
    Ahorro 82.80€
    44% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Descripción
  • El diseño con forma de pistola es fácil de manejar
  • El procesador integrado proporciona resultados de medición precisos
  • Termómetro infrarrojo para la medición de la temperatura de la superficie sin contacto
  • 12:1 óptica y procesador de alta resolución para obtener resultados de medición precisos
  • Posibilidad de medición de contactos con sonda de temperatura conectable (T de tipo K)
  • Nivel de emisión ajustable
Especificaciones
Especificaciones
190 x 75 x 38 mm
0,1 °C
-50 °C a +500 °C (TC tipo K (NiCr-ni)), 30 °C a 400 °C (infrarrojos)
Plástico ABS
200 g
Certificados
Ver productos accesorios